Principaux documents
RAD121
Plaque de support triangulaire Radiello
pk of 20
20 EA
252,00 $
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
252,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello Code 121
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
La plaque de support triangulaire agit à la fois comme système de fermeture et comme élément de support pour le corps diffusif Radiello et la cartouche d'adsorbant au cours d'un prélèvement d'air passif. Chaque plaque de support est filetée pour faciliter la fixation du corps diffusif. Chaque plaque comporte une attache et une poche adhésive transparente qui contient l'étiquette à code-barres Radiello.
Le préleveur par diffusion Radiello est composé de 3 parties : le corps diffusif, le tube d′adsorbant et la plaque de support triangulaire. Un adaptateur vertical peut être installé pour le prélèvement d′air personnel. La cartouche d′adsorbant est retirée de son tube de stockage en plastique ou en verre et insérée dans le corps diffusif. Elle est ensuite vissée sur la plaque de support triangulaire afin de positionner le préleveur en position de prélèvement.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
J Dekeirsschieter et al.
Forensic science international, 189(1-3), 46-53 (2009-05-09)
Forensic entomology uses pig carcasses to surrogate human decomposition and to investigate the entomofaunal colonization. Insects communicate with their environment through the use of chemical mediators, which in the case of necrophagous insects, may consist in the cadaveric volatile organic
Armelle Vallat et al.
Phytochemistry, 66(13), 1540-1550 (2005-06-14)
Headspace volatiles from apple-bearing twigs were collected in the field with a Radiello sampler during three different diurnal periods over the complete fruit growing season. Analyses by thermal desorption-GC-MS identified a total of 62 compounds in changing quantities, including the
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Articles
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Questions
  1. what type of Radiello sampler can be used for ENVIRONMENTAL monitoring of Benzene toluene and xylene (BTX) in petrol stations? Where is the best location to place the sampler to assess BTX in ambient air in petrol station
    1 answer
    1. Two ready-to-use starter kits are available for environmental VOC/BTEX sampling. For chemical desorption techniques, the sampler kit is available under Product No. RAD130S. This kit includes 2 RAD130 adsorbing cartridges and barcode labels, 1 RAD120 white diffusive body, 1 RAD121 triangular support plate, and an instruction sheet. Each of the kit components is available separately.
      For thermal desorption techniques, the sampler kit is available under Product No. RAD145S. This kit includes 2 RAD145 adsorbing cartridges and barcode labels, 1 RAD1202 yellow diffusive body, 1 RAD121 triangular support plate, and an instruction sheet. Similarly, each of the kit components is available separately.
      For outdoor sampling, an outdoor shelter is available under Product No. RAD196. This shelter is designed to house and protect the sampler(s) from the elements. The outdoor shelter can be mounted on any vertical pole near the sampling site, including lamp posts, traffic lights, and telephone poles of various diameters. Spare mounting strips are available under Product No. RAD198.