57653
Raccords Upchurch PEEK LiteTouch®
double-winged natural PEEK nut
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
double-winged natural PEEK nut
Description
litetouch fitting
Conditionnement
pkg of 10 ea
Raccords
1/4-28 male unit for 1/8 in. O.D. tubing (requires LiteTouch ferrule)
Description générale
Une conception unique permet de ne pas tordre les tubes en PEEK. Le raccord est composé d′une ferrule spéciale en PEEK, d′un joint torique en acier inoxydable et d′un écrou en PEEK ou en acier inoxydable pour tubes de diamètre externe 1/16″. Le raccord ne fuit pas jusqu′à des pressions de 5000 psi (340 bar) avec l′écrou en PEEK, jusqu′à 2500 psi (175 bar) avec l′écrou en acier inoxydable serré à la main et jusqu′à 7000 psi (480 bar) avec l′écrou en acier inoxydable serré avec une clé. Une fois l′écrou en acier inoxydable serré avec une clé, un serrage à la main effectué régulièrement permettra d′atteindre des pressions de 5000 psi. Ces systèmes sont compatibles avec les écrous en acier inoxydable de n′importe quel fabricant. Les écrous et les ferrules sont à commander séparément.
Informations légales
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1055-1056, 158-164 (2017-05-10)
Cation exchange (CEX) chromatography is widely used for large-scale separation of monoclonal antibody (mAb) aggregates. The aggregates bind more strongly to CEX media and hence elute after the monomeric mAb in a salt gradient. However, monomer-aggregate resolution that is typically