Principaux documents
57651
Raccord LiteTouch® Upchurch en PEEK
natural PEEK nut, pkg of 10 ea
10 EA
69,90 $
69,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
69,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
69,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
natural PEEK nut
Description
litetouch fitting
Conditionnement
pkg of 10 ea
Raccords
10-32 male Upchurch nut for 1/32 in. or 1/16 in. O.D. tubing
Description générale
Une conception unique permet de ne pas tordre les tubes en PEEK. Le raccord est composé d′une ferrule spéciale en PEEK, d′un joint torique en acier inoxydable et d′un écrou en PEEK ou en acier inoxydable pour tubes de diamètre externe 1/16″. Le raccord ne fuit pas jusqu′à des pressions de 5000 psi (340 bar) avec l′écrou en PEEK, jusqu′à 2500 psi (175 bar) avec l′écrou en acier inoxydable serré à la main et jusqu′à 7000 psi (480 bar) avec l′écrou en acier inoxydable serré avec une clé. Une fois l′écrou en acier inoxydable serré avec une clé, un serrage à la main effectué régulièrement permettra d′atteindre des pressions de 5000 psi. Ces systèmes sont compatibles avec les écrous en acier inoxydable de n′importe quel fabricant. Les écrous et les ferrules sont à commander séparément.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2