Principaux documents
57690-U
Raccords en PEEK RheFlex®
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Synonyme(s) :
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Conditionnement
pkg of 5 ea
Compatibilité
1/16 in. tubing
Caractéristiques et avantages
Pour vannes Rheodyne. Ils supportent une pression de 5 000 psi (350 kg/cm²).
Informations légales
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable