Principaux documents
51257-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.), for use with (1/32" tubing), pkg of 10 ea
10 EA
218,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
218,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Compatibilité
for use with (1/32" tubing)
Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits
Description générale
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable