Principaux documents
58685
Raccord sans bride
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
5 EA
56,50 $
56,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
56,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
56,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Paramètres
1000 psi max. pressure (70 bar)
Raccords
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Informations légales
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company