Principaux documents
57358-U
Supelco
"Puck" pour flacons (vials) de 15 ml, pour support d′échantillonnage SPME
made to hold 8 × 15 mL vials
1 EA
353,00 $
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
353,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
made to hold 8 × 15 mL vials