57357-U
Support d′échantillonnage SPME
for use with 15 mL vials
Synonyme(s) :
Solid Phase Microextraction Sampling Stand
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 15 mL vials
Autre catégorie plus écologique
Description générale
En option
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)