Principaux documents
33313-U
Supelco
Bloc chauffant pour flacons (vials) de diamètre 28 mm
for use with 28 mm diameter vials
Synonyme(s) :
Bloc chauffant
1 EA
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.21
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L × l × H
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Caractéristiques et avantages
Utilisez ce block en aluminium pour des chauffage/agitation pendant l′échantillonnage SPME par espace de tête des odeurs ou autres volatils. Permet de chauffer six flacons de 40mL.