5.31131
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323
Synonyme(s) :
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323, N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine, USP1–UAF1 Deubiquitinase complex Inhibitor, ML 323
322,00 $
About This Item
322,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CN=C(N=C1NCC2=CC=C(C=C2)N3C=CN=N3)C4=CC=CC=C4C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
Clé InChI
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
USP1-UAF1 deubiquitinase (DUBs) complex
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Liang, Q., et al. 2014. Nat Chem Biol.10, 298.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.