57303
Fibres SPME polydiméthylsiloxane (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
830,00 $
About This Item
830,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica fiber
plain green hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 × ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :