Principaux documents
57284-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
StableFlex, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
Synonyme(s) :
SPME TM=["StableFlex"] fiber kit
1 KIT
1 220,00 $
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
1 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Kit d′assortiment de fibres SPME StableFlex, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
Matériaux
StableFlex fiber
assorted colors hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Caractéristiques et avantages
Conçue pour être utilisé avec les systèmes Merlin Microseal; peut être utilisée avec d′autres systèmes sans septum.
Composants
SPME StableFlex Fiber Assortment Kit contains one fiber of each:
  • 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
  • 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
  • 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
  • 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Informations légales
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Questions
  1. Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer la référence individuelle correspondant à la fibre DVB/CAR/PDMS de ce pack ? S'agit-il d'une fibre de 1 cm ou 2 cm ? Merci par avance
    1 answer
    1. The 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS) is Product Number 57329-U.