57291-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
Synonyme(s) :
PDMS SPME Fiber Assembly
Produits recommandés
Nom du produit
Fibres SPME polydiméthylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Matériaux
fused silica fiber
plain green hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 × ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
, Aligned