Principaux documents
57318
Supelco
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
3 EA
782,00 $
782,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 EA
782,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
782,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
fused silica fiber
plain black hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
Description générale
La méthode de microextraction en phase solide (SPME) est généralement utilisée dans les analyses par GC/MS. Elle simplifie et accélère la préparation des échantillons. Elle réduit également le recours aux solvants durant l'extraction.[1]
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Pour les gaz et les composés de faible poids moléculaire (MW 30-225)
Application
Le système de fibre pour SPME (CAR/PDMS) a été utilisé 
  • pour extraire des composés volatils d'un flacon d'échantillonnage d'espace de tête contenant des échantillons de fromage.[2]
  • pour mesurer des concentrations de sulfure de diméthyle sur Ulva lactuca.[3]
  • pour déterminer des concentrations de 2-heptanone.[4]
Note de bas de page
Ce système de fibre pour SPME est également disponible avec un centre en Nitinol (NIT), réf. 57904-U, pour une meilleure reproductibilité et une plus grande durabilité des fibres, le maintien de la sélectivité pour assurer la cohérence des méthodes, et un centre inerte pour garantir la stabilité des analytes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur SigmaAldrich.com/NITSPME.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Protocoles
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEAfficher plus
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is CAR/PDMS recommended for benzene detection? SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) is being used to detect benzene. However, there is significant peak tailing for the benzene chromatography peak. The GCMS method is optimized for benzene, and other injection methods do not show tailing. Additionally, the GC inlet, column, and all other GCMS parts are clean and calibrated.
    1 answer
    1. The Carboxen-PDMS fiber is a bi-polar fiber, possessing both adsorption and absorption mechanisms. While benzene falls within the molecular weight range of the fiber, overload can result in peak tailing. The linear range for C2-C10 hydrocarbons of this fiber is approximately 10ppb-10PPM.
      To address this, it is advisable to increase the temperature of the injection port (i.e., 290-300 oC) to enhance the desorption of benzene from the fiber, thereby improving the peak shape. Furthermore, consider using a different column type that can withstand higher temperatures than a 624 phase, allowing the inlet temperature to be raised to more effectively drive benzene off the fiber.
      To optimize the sample preparation process, it is recommended to use salt (i.e., 0.5 -1 g NaCl) to increase the analyte in the Headspace (HS). Additionally, using an Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked) can also improve peak shape.