57219
Phase en vrac pour SPE Supelclean™ ENVI™-18
pkg of 100 g
631,00 $
About This Item
631,00 $
Produits recommandés
Agence
suitable for GB 5009.253-2016
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean™
Conditionnement
pkg of 100 g
Ampleur du marquage
17% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Compatibilité avec la matrice de l′échantillon : Solutions aqueuses (eau potable, souterraine ou usée)
- Greffage polymérique, octadécyl (17 %), endcappé
- Excellent pour purifier, extraire et concentrer les polluants présents dans les échantillons aqueux de l′environnement
- Plus grand taux de carbone (17 %) pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
- Le plus grand taux de carbone procure également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
- Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.