Principaux documents
57202
Supelco
Phase en vrac pour SPE Supelclean LC-18
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Supelclean LC-18
100 G
645,00 $
645,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 G
645,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
645,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Caractéristiques
endcapped
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Ampleur du marquage
~11.5% C
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
LC-18 (Octadecyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used for the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.