The Preppy Manifold is not intended to be taken apart.
57160-U
Module d′extraction sous vide Preppy à 12-voies
Synonyme(s) :
Extracteur sous vide Preppy 12 voies
1 290,00 $
About This Item
1 290,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
Preppy
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
Deux portoirs de collecte sont disponibles; l′un supporte des flacons pour passeur automatique de 2 et 4mL, et l′autre des flacons de 15 et 20mL Une vanne optionnelle pour le réglage du vide/bleeding, avec manomètre, peut être installée pour un contrôle précis du vide utilisé avec le module Preppy.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Are the needles in this product removable?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the weight of product 57160-U, Preppy™ 12-Port SPE Manifold?
1 answer-
The weight of product 57160-U, Preppy™ 12-Port SPE Manifold, is 8800 grams = 19.4 lbs.
Helpful?
-
-
What are the dimensions of the Preppy 12-Port Vacuum Manifold, Product No. 57160-U?
1 answer-
The Preppy 12-Port Vacuum Manifold, Product No. 57160-U, measures 7.75in x 3.875in x 3.75in (L x W x H).