Principaux documents
57035-U
Supelco
Jauge à vide/vanne de purge pour collecteur SPE
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Synonyme(s) :
MANOMETRE ET VANNE DE VIDE POUR V.M.
1 EA
572,00 $
572,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 EA
572,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
572,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Visiprep 12-port and 24-port models