Principaux documents
55216
Supelco
Outil pour extraire les frittés pour colonnes analytiques Supelco®
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Application
Permet d′oter les frittés des colonnes analytiques Supelco Discovery et Supelcosil de DI 2,1mm à 4,6mm.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany