567517-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
1 490,00 $
About This Item
1 490,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® HS F5, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
4 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
En règle générale, les bases sont retenues plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une colonne C18. Augmenter la teneur organique d′une séparation C18 de 5 à 10 % permettra d′obtenir une rétention comparable sur une colonne HS F5. Les résultats obtenus avec d′autres composés sont hautement variables. Toutefois, les solutés dont le log Po/w est inférieur à 2,5 seront généralement retenus plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une C18. Le degré de différence dépend essentiellement du soluté.
Application
- Determination of 6-hydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline, 5-hydroxytryptamine and 5-hydroxyindole acetic acid in the neonatal rat brains using high performance liquid chromatography-electrochemical detection.: This study highlights the use of the Discovery® HS F5 HPLC Column for the sensitive detection of neuroactive compounds in neonatal rat brain samples, advancing our understanding of neurological development and neurotransmitter dynamics (Mao et al., 2009).
- Advantages of pentafluorophenylpropyl stationary phase over conventional C18 stationary phase--application to analysis of triamcinolone acetonide.: This research showcases the superior performance of the Discovery® HS F5 HPLC Column in analyzing corticosteroid formulations, providing insights that could lead to improved analytical methodologies in pharmaceutical analysis (Havlikova et al., 2008).
- Determination of ephedrine alkaloids in Ephedra natural products using HPLC on a pentafluorophenylpropyl stationary phase.: Utilizes the Discovery® HS F5 HPLC Column for the precise and efficient separation of ephedrine alkaloids, contributing to safer and more effective use of Ephedra in herbal supplements (Pellati and Benvenuti, 2008).
- Fast high-performance liquid chromatography analysis of phenethylamine alkaloids in Citrus natural products on a pentafluorophenylpropyl stationary phase.: Demonstrates the efficiency of the Discovery® HS F5 HPLC Column in the rapid analysis of phenethylamine alkaloids, enhancing the quality control of Citrus-based dietary supplements (Pellati and Benvenuti, 2007).
- High-performance liquid chromatographic method with UV photodiode-array, fluorescence and mass spectrometric detection for simultaneous determination of galantamine and its phase I metabolites in biological samples.: This study uses the Discovery® HS F5 HPLC Column to simultaneously quantify galantamine and its metabolites, aiding in the pharmacokinetic profiling of this Alzheimer′s disease medication (Malakova et al., 2007).
Caractéristiques et avantages
- Sélectivité unique
- Rétention similaire au C18 (nécessite parfois une phase mobile plus forte)
- Excellente forme des pics
- Séparations LC-MS stables avec faible relargage
- Montée en échelle possible grâce aux particules de tailles de 3 à 10 μ
Informations légales
Colonne de garde