Principaux documents
54987
Holder and Coupler for Legacy HPLC Guard Columns
pkg of 1 ea, for use with non-Supelco Guard Cartridges (not TSKgel Guard Cartridges)
1 EA
360,00 $
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
360,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Holder and Coupler for Legacy Guard Columns, for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
Compatibilité
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
Description générale
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pièce de rechange