Principaux documents
54986
Coupler for Legacy HPLC Guard Column Holder
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
1 EA
117,00 $
117,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
117,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
117,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Nom du produit
Coupler for Legacy Guard Column Holder, PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
Matériaux
PEEK
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × D.E. × L totale
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
Raccords
10-32 male (Valco-compatible)
Compatibilité
Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987)
for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.)
Technique de séparation
chiral
Description générale
coupleur de colonnes en PEEK, rechange pour les supports autonomes 54987
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis