Principaux documents
Z227137
Colonne de garde Nucleosil®
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
4 EA
687,00 $
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
687,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Gamme de produits
Nucleosil®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Compatibilité
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni