Documents
11363735001
Roche
Supplément pour fusion et clonage d'hybridomes (HFCS)
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
Synonyme(s) :
HFCS
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Description
HFCS
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 10 mL (50x)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
Solubilité
water: miscible
Température de stockage
−20°C
Description générale
Supplément pour milieu composé d'albumine, d'insuline, de transferrine, de cytokines, d'une source de cholestérol, d'autres substances organiques et inorganiques définies et de sérum de veau fœtal (concentration finale : 0,5 %).
Le HFCS contient des protéines humaines. La matière première à partir de laquelle les protéines humaines ont été isolées a fait l'objet d'une analyse visant à rechercher la présence de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B (Ag HBs) et d'anticorps anti-VIH-1/2. Les résultats se sont avérés négatifs (selon les procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur).
Application
Le Supplément pour fusion et clonage d'hybridomes (HFCS) est ajouté au milieu de culture classique pour faciliter la prolifération des hybridomes de lymphocytes B après la fusion et durant le clonage. Le HFCS remplace les cellules nourricières. Il est également utilisé pour optimiser la croissance des hybridomes après décongélation des cellules conservées dans de l'azote liquide.
Forme physique
Solution (concentrée 50x, pH 7,4) ; filtrée sur membrane de 0,2 μm de dimension de pores
Notes préparatoires
Concentration de travail : Le HFCS (50x) est dilué au 1/50e (v/v) avec du milieu de base. Nous vous recommandons d'utiliser le Milieu RPMI 1640. Le milieu final devrait également contenir de la L-glutamine et du bicarbonate de sodium.
Remarque sur l'analyse
Activité biologique : Contrôlée par l'obtention d'un clonage de grande efficacité avec une lignée cellulaire d'hybridome.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Mepur H Ravindranath et al.
Blood, 121(11), 2013-2028 (2013-01-12)
The US Food and Drug Administration approved intravenous immunoglobulin (IVIg), extracted from the plasma of thousands of blood donors, for removing HLA antibodies (Abs) in highly sensitized patients awaiting organ transplants. Since the blood of healthy individuals has HLA Abs
Toshiyuki Sasaki et al.
International journal of cancer, 134(7), 1558-1570 (2013-10-10)
Phenotypic expression of human leukocyte antigen (HLA)-E on the surface of tumor lesions includes intact heterodimer [HLA-E heavy chain and β2-microglobulin (β2m)] and β2m-free monomer. Anti-HLA-E monoclonal antibodies (mAbs), MEM-E/02 or 3D12 bind to the peptide sequences in β2m-free HLA-E