54341-U
Supelclean™ EZ-POP NP solid phase extraction (SPE) Tube
volume 12 mL, pkg of 20
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Supelclean™ EZ-POP NP, volume 12 mL, pkg of 20
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed A, 1.25 g (Supelclean™ LC-Florisil®)
bed b, 1.25 g (Z-Sep/C18)
Conditionnement
pkg of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
12 mL
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
florisil bonding phase
zirconia bonding phase
Application(s)
food and beverages
Description générale
Compatibilité de la matrice d'échantillon : Huiles
- Cartouche d'extraction en phase solide (SPE pour "Solid Phase Extraction") à double couche contenant les sorbants SPE LC-Florisil® (couche supérieure) et Z-sep/C18 (couche inférieure), séparés par un septum en PE fritté.
- Produit conçu pour permettre une purification de haute qualité lors de l'analyse des polluants organiques persistants (POP) non polaires présents dans les matrices d'huile.
- Matrice lipidique préférentiellement retenue par la cartouche, les POP non polaires en étant extraits par lavage à l'acétonitrile.
Cette cartouche d'extraction en phase solide multicouche a été conçue pour extraire les polluants organiques persistants (POP) non polaires, en particulier les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lourds et légers, de matrices d'huiles comestibles telles que l'huile d'olive et l'huile de maïs. La matrice lipidique est préférentiellement retenue par la cartouche tandis que les HAP en sont éliminés par lavage à l'acétonitrile. L'extrait ainsi obtenu convient aux analyses par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse ou chromatographie liquide haute performance/détection fluorimétrique. La couche supérieure de la cartouche SPE est composée de Florisil®, support d'adsorption polaire interagissant avec les groupements fonctionnels polaires comme les acides et alcools La couche inférieure est composée d'un mélange de sorbants Discovery® DSC-18 et Z-Sep. Le sorbant C18 fixe la matrice lipidique au moyen d'interactions hydrophobes. Le sorbant Z-sep est une silice recouverte de zircone qui se comporte comme un acide de Lewis : il interagit avec les atomes d'oxygène des groupements OH et COOH des acides gras et des mono et diacylglycérols.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Protocoles
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Contenu apparenté
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L'extraction en phase solide permet de purifier les échantillons en vue d'une analyse chromatographique, ce qui améliore la qualité des données et protège les colonnes analytiques.