Principaux documents
54259-U
Supelco
Large Volume SPE Reservoir
PTFE body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 3
3 EA
348,00 $
348,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
3 EA
348,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
348,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PTFE body
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 3
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
25 mL
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Description générale
Large volume SPE reservoirs are designed to increase the head space volume of standard polypropylene SPE tubes. Because these reservoirs are designed to connect directly to the mouth of the SPE tube, they are ideal for gravity applicatioins where increased headspace volume is required.