52171-U
Bouchon pour tube de SPE
for use with 1mL SPE tube, pk of 108
Synonyme(s) :
BOUCHONS POUR TUBES DE SPE DE 1ML, BOITE DE 108
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
yellow polypropylene
Description
Plugs top of SPE tubes
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 1mL SPE tube