Principaux documents
509965
Supelco
Régulateur SCOTTY® modèle 206
with 1/8-inch tube connector included
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
gauge (4000psi)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Scotty HP
Description générale
  • Corps en acier inoxydable avec diaphragme en acier inoxydable/Elgiloy
  • Manomètre d′entrée 0-3000 psig
  • Manomètre de sortie 0-100 psig
  • Connecteur CGA 110/180
  • Le régulateur est livré avec un connecteur de tube 1/8″ ou un adaptateur de seringue.
Note de bas de page
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
Informations légales
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide