Principaux documents
22562
Supelco
Méthane (99,0 %)
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
14 L
346,00 $
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
14 L
346,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
99.0%
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T109-14
Disponibilité
not available in Canada, EU
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Description générale
Spécifications :
Contenu
 : 14 litres
Pression : 240 psig
Raccord de sortie : CGA-160-1/8 pouce, NPT F
Poids : 680 g
Dimensions 
: 3 x 11" (7,5 x 27,5 cm)
Spécifications D.O.T. : 4B240
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methane#section=GC-MS
National Institutes of Health Bulletin null