50822-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Synonyme(s) :
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express C18, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
7.2% carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Une procédure complète pour la séparation en HPLC de 17 cannabinoïdes dans différents produits à base de cannabis, utilisant une colonne C18 Ascentis® Express dans une analyse plus courte avec des temps de rétention stables. Apprenez-en davantage ici.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Protocoles
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.