Documents
1.03725
Supelco
Acétonitrile
≥99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116004
Numéro de classement CE :
200-835-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Acétonitrile, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
UHPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Les solvants LiChrosolv® présentent une haute transmittance UV, une faible teneur en particules, une acidité/alcalinité réduite et un petit résidu après évaporation. Cela en fait la solution idéale pour des séparations reproductibles.
L'acétonitrile est un solvant polaire aprotique, qui est utilisé comme intermédiaire en synthèse organique. Il présente une faible viscosité, une force d'élution élevée et une miscibilité dans l'eau qui le rendent viable dans de nombreux systèmes de chromatographie. Il peut également être utilisé dans les techniques spectrophotométriques et fluorimétriques.
Application
Convient aux applications de U/HPLC et LC-MS/MS.
Présenté comme solvant dans le criblage des benzofuranes et des psychostimulants éthylphénidates dans le sérum, l'urine et les échantillons de cheveux par UHPLC-MS/MS.
Le produit est un solvant organique, utilisé comme phase mobile/solvant d'extraction dans l'analyse par chromatographie liquide à ultra-haute performance et spectrométrie de masse en tandem (UHPLC-MS) des pesticides dans les échantillons de tabac.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Acetonitrile, the polarity chameleon.
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(3), 905-908 (2010-04-13)
Gabrieli Bernardi et al.
Talanta, 161, 40-47 (2016-10-23)
An effective method has been developed and validated for the determination of residues of 55 pesticides in tobacco. The proposed sample preparation method is based on acetonitrile extraction, low-temperature precipitation (LTP) and dispersive solid phase extraction (d-SPE) clean-up. Gas chromatography
Intoxication caused by new psychostimulants: analytical methods to disclose acute and chronic use of benzofurans and ethylphenidate
Barcelo B, et al.
International Journal of Legal Medicine, 131(6), 1543-1553 (2017)
Duygu Eryavuz Onmaz et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 497, 120-124 (2019-07-28)
Imatinib has favorable pharmacokinetic properties, but primary and secondary resistance mechanisms may cause a decrease in clinical response over time. There is a positive correlation between serum imatinib concentrations and treatment response. Our aim was to develop a method for
Roberto Nisticò et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(8) (2019-08-02)
The photodegradation of an aqueous solution of diclofenac (DCF) has been attempted in the presence of hydrogen peroxide and organic/inorganic hybrid magnetic materials under simulated and real solar light. The hybrid magnetic materials have been prepared via coprecipitation synthesis starting
Articles
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Découvrez comment la sélection des filtres et la filtration des échantillons et des phases mobiles influent sur la contre-pression en HPLC et sur la durée de vie de la colonne.
Afficher tout
Contenu apparenté
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Les petites molécules sont des ions ou des composés d'une masse moléculaire généralement inférieure à 900 daltons. Ces molécules peuvent être séparées efficacement et analysées par HPLC, UHPLC et LC-MS en utilisant essentiellement des particules de silice ou des phases stationnaires monolithiques présentant un large éventail de chimies de colonnes (modifications) différentes.