505080
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche Supelguard Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Agence
suitable for USP L60
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Note de bas de page
Informations légales
Pièce de rechange