505013
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
1 380,00 $
About This Item
1 380,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L60
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Ampleur du marquage
11% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
2.6 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
- D′impuretés dans des médicaments tels que le closantel, le lévamisole et l′azaconazole, lors de leur détermination par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur à barrette de photodiodes (HPLC-DAD)[1].
- De composés à base de vitamine B6 dans des échantillons alimentaires lors de leur détermination par LC couplée à un détecteur à fluorescence (FLD)[2].
- De la vitamine C et d′autres vitamines liposolubles dans des graines matures de taxons de Lathyrus L. lors de leur identification par HPLC avec un détecteur ultraviolet (UV)[3].
- De la zidovudine en association avec d′autres composés pharmaceutiques dans des mélanges de liquides intraveineux durant leur détermination par HPLC couplée à un détecteur à barrette de photodiodes (PDA).[4]
- Des composés phénoliques, des alcaloïdes de la purine et la théanine chez Camellia sp. sur un système de chromatographie liquide haute performance (HPLC) équipé d′un détecteur à barrette de photodiodes (PDA).[5]
- Des composés pharmaceutiques brevetés via un criblage assisté par ordinateur combiné à un système HPLC et un plan d′expériences de Plackett−Burman.[6]
- Des bases hydrophiles par LC à l′aide d′une analyse en composantes principales (ACP).[7]
- Des dérivés de la 2,4-dinitrophénylhydrazone sur un système HPLC équipé d′un détecteur spectrométrique ultraviolet (UV).[8]
Caractéristiques et avantages
- Excellentes rétention et résolution des composés polaires
- Sélectivité unique comparée aux C18
- Efficacité et forme des pics excellentes
- Moins hydrophobe que les colonnes C18
- Compatible avec des phases mobiles 100% aqueuses
Produits recommandés
Informations légales
Application
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separations of Tetracycline Antibiotics by Reversed Phase HPLC, Using Discovery Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for SPE, application for HPLCapplication for HPLCActive Filters