Principaux documents
505064-40
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
2.6 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Caractéristiques et avantages
  • Excellentes rétention et résolution des composés polaires
  • Sélectivité unique comparée aux C18
  • Efficacité et forme des pics excellentes
  • Moins hydrophobe que les colonnes C18
  • Compatible avec des phases mobiles 100% aqueuses
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in