505013-30
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
1 220,00 $
About This Item
1 220,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
2.6 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | 505013-40 | 505064-30 | 569331-U |
---|---|---|---|
separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
L × I.D. 15 cm × 3 mm | L × I.D. 15 cm × 4 mm | L × I.D. 25 cm × 3 mm | L × I.D. 12.5 cm × 4 mm |
matrix silica gel, high purity, spherical base material, fully porous particle | matrix silica gel, high purity, spherical base material, fully porous particle | matrix silica gel, high purity, spherical base material, fully porous particle | matrix silica gel, high purity, spherical base material, fully porous particle |
agency suitable for USP L60 | agency suitable for USP L60 | agency suitable for USP L60 | agency suitable for USP L60 |
Caractéristiques et avantages
- Excellentes rétention et résolution des composés polaires
- Sélectivité unique comparée aux C18
- Efficacité et forme des pics excellentes
- Moins hydrophobe que les colonnes C18
- Compatible avec des phases mobiles 100% aqueuses