504254
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Support pour cartouche de garde Supelguard, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
Matériaux
stainless steel holder
Description
swivel design
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly to column cartridge)
Compatibilité
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
Description générale
Note de bas de page
Informations légales
En option