Principaux documents
568272-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Cartouche Supelguard Discovery® BIO C18 à larges pores, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Conditionnement
Pour les colonnes analytiques de DI 4,0 et 4,6mm
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany