Principaux documents
504262
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nom du produit
Support pour cartouche de garde Supelguard, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Matériaux
stainless steel housing
Raccords
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
Compatibilité
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Note de bas de page
Pour les colonnes Supelco de DI 2.1mm.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis