Principaux documents
502413
Connecteur Upchurch PEEK Microtight®
Butt connects 2 pieces of capillary. True zero dead volume design, pkg of 2 ea
Synonyme(s) :
Microtight® Union
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
zero dead volume
Conditionnement
pkg of 2 ea
Description générale
Raccord Microtight : Permet de connecter bout à bout deux tubes capillaires en évitant tout volume mort. Utilisez un bouchon-jauge (inclus) qui garantira l′insertion correcte des tubes. Livré avec deux raccords MicroFingertight.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC