Principaux documents
48114
Supelco
Kit de standards de calibration pesticides-HC
analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 8080,8081
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
room temp
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Contient 1ml des solutions suivantes, chacune à 1000μg/ml dans l′isooctane sauf indication contraire.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
  • Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
  • Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
  • Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
  • Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
  • Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
  • Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
  • Aroclor 1262 solution (44810) 1 mL
  • Chlordane (48065-U) 1 mL
  • TCL Pesticides Mix (48913) 1 mL
  • Toxaphene (48103) 1 mL
Afficher tout (11)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup