Principaux documents
BAF188510016
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, assorted colors polypropylene, pack of 5
Synonyme(s) :
cryopreservation storage rack, cryovial storage, indexed tube rack, microtube storage
5 EA
100,00 $
100,00 $
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Changer de vue
5 EA
100,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.22
100,00 $
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Matériaux
assorted colors polypropylene
Caractéristiques
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
Conditionnement
pack of 5
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18851-0016
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Description générale
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport.
Caractéristiques et avantages
  • Alphanumeric Indexing
  • Translucent lid for easy access and viewing; matte panels can be used for labeling (100-place boxes have hinged lid, 81-place boxes have lift off lid)
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Assorted Colors with translucent lids (natural, blue, green, orange and purple)
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2