Principaux documents
47288
Supelco
D-(+)-Maltose monohydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
500 MG
52,10 $
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
52,10 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.31
Beilstein:
93798
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164500
ID de substance PubChem :
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type disaccharide
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Conditionnement
pkg of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Catégories apparentées
Application
D-(+)-Maltose monohydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey samples using capillary gas chromatography.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene