47287-U
Lactose Monohydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Lactose monohydrate, β-D-Gal-(1→4)-α-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-α-D-glucose, Milk sugar
36,40 $
About This Item
36,40 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Conditionnement
ampule of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
Clé InChI
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable