Documents
M8378
Sigma-Aldrich
Maltotriose
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→4)α-D-Glc-1→4)- --Glc, O-α-DD-Glucopyranosyl-(1→4) -α-D-glucopyranosyl-1→4)- --glucose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.44
Numéro Beilstein :
1443481
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
agriculture
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
Description générale
Le maltotriose est un oligomère de glucose à liaison (1-4) qui sert d′inducteur du régulon du maltose d′Escherichia coli.
Le maltotriose, un oligosaccharide à courte chaîne à base de glucose, donne un goût sucré. Ce trisaccharide est constitué de trois motifs α-D-glucose liés par des liaisons 1,4.
Application
Le maltotriose a été utilisé :
  • comme étalon glucidique pour déterminer la composition en glucides d'un moût par chromatographie liquide haute performance associée à une détection réfractométrique (HPLC-RID).
  • comme substrat accepteur pour déterminer l'activité de transglycosylation de l'amylomaltase.
  • comme substrat accepteur dans des tests d'activité hydrolytique et de stabilité thermique.
  • dans une étude comparative pour approfondir les spectres IR (infrarouge) à transformée de Fourier d'une série de glucides.
Le maltotriose a été utilisé :
  • dans une étude visant à évaluer la détermination rapide de l'atténuation limite de la bière.
  • dans une étude évaluant l'influence de dendrimères de poly(propylèneimine) de quatrième génération sur les cellules sanguines.
Actions biochimiques/physiologiques
Le maltotriose est un ligand du récepteur gustatif humain de la saveur sucrée hT1R2/hT1R3.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
O Raibaud et al.
Journal of bacteriology, 169(7), 3059-3061 (1987-07-01)
In a cell-free system programmed with a plasmid bearing a malP'-'lacZ gene fusion under the control of malPp, beta-galactosidase synthesis was strictly dependent on the presence of both the MalT activator protein and the inducer of the Escherichia coli maltose
Barbara Ziemba et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(11), 2870-2880 (2012-05-25)
Dendrimers provide many exciting opportunities for potential biomedical applications. However, owing to their positively charged surfaces, poly(propyleneimine) (PPI) dendrimers show toxic and haemolytic activities. One of the methods for masking the peripheral cationic groups is to modify them using carbohydrate
B J Jones et al.
Clinical science (London, England : 1979), 72(4), 409-414 (1987-04-01)
The jejunal absorption of glucose from (1-4)-linked glucose oligomers including maltotriose has been compared with that from free glucose and sucrose in normal subjects. A steady-state perfusion technique in vivo was used to study proximal jejunal assimilation of isotonic sugar-saline
Alexa J Pullicin et al.
Chemical senses, 44(2), 123-128 (2018-12-28)
Although sweet-tasting saccharides possess similar molecular structures, their relative sweetness often varies to a considerable degree. Current understanding of saccharide structure/sweetness interrelationships is limited. Understanding how certain structural features of saccharides and/or saccharide analogs correlate to their relative sweetness can
Stefan Castritius et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(25), 6341-6348 (2012-06-06)
A new approach for the determination of the attenuation limit of beer samples using the specific fingerprint region of middle-infrared (MIR) spectroscopy in combination with multiple regression by partial least-squares (PLS) was developed using an attenuated total reflectance (ATR) module.
Protocoles
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol