Principaux documents
1.05912
Millipore
Maltose monohydrate
for biochemistry
Synonyme(s) :
Maltose monohydrate
25 G
108,00 $
100 G
365,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
108,00 $
100 G
365,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-716-5
Nomenclature NACRES :
NA.79
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
125 °C (anhydrous)
Solubilité
470.2 g/L
Masse volumique apparente
320 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Description générale
for biochemistry
Application
Maltose monohydrate for biochemistry. CAS 6363-53-7, pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC)≥ 98.0 %Identity (IR)conformsSpec. rotation [α²0/D (10 %; water; calc. on anhydrous substance)+135 - +139 °N (Nitrogen)≤ 0.1 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %Methanol (HS-GC)≤ 3000 ppmResidual solvents class 3(Ph Eur/ICH)≤ 0.5 %Other residual solvents (Ph Eur/ICH)excluded by production processGlucose (HPLC)≤ 0.5 %Sulfated ash≤ 0.1 %Water5.0 - 5.5 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2