Principaux documents
40862
Supelco
Flavone
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
100 MG
81,00 $
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
81,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Beilstein:
157598
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
94-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
Clé InChI
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable