Principaux documents
PHL83865
Karanjin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one
10 MG
370,00 $
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
370,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c3c([o]cc3)ccc2[c](c(c1c4ccccc4)OC)=O
InChI
1S/C18H12O4/c1-20-18-15(19)13-7-8-14-12(9-10-21-14)17(13)22-16(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
LKPQNZRGGNOPPU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable