Principaux documents
41934
Supelco
7-Hydroxyflavone
analytical standard
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
50 MG
154,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
154,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
245-247 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Clé InChI
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant:
  • Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
  • Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
  • For O-methylation with di-Me carbonate
  • Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
  • Involved in Baylis-Hillman reactions
  • Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3