Documents
30243-U
Supelco
Tedlar® PLV Gas Sampling Bag
25L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonyme(s) :
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®, pkg of 5 ea
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Agence
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
PLV (Push-Pull Lock Valve)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 5 ea
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Poche, l × L × volume
18 in. (45.7 cm) × 24 in. (61 cm) × 25 L
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Description générale
Les produits Tedlar sont recommandés dans plusieurs méthodes de l′US EPA pour le prélèvement de COV et de composés soufrés. Notre produit Tedlar est constitué d′un film Tedlar de 2 mil de grande qualité assurant une inertie, une imperméabilité et une intégrité des échantillons supérieures et offrant un bon recouvrement. Notre valve Push Lock (PLV) et notre procédé de soudure des joints garantissent la solidité et l′étanchéité de nos sacs, même dans les conditions de prélèvement et d′expédition les plus exigeantes.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)