Principaux documents
30285-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
3L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonyme(s) :
Tedlar® Gas Sampling Bag
10 EA
309,00 $
309,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
309,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
309,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®,
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Volume maximum × l × L
3 L × 10 in. × 10 in.
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Description générale
Les produits Tedlar sont recommandés dans plusieurs méthodes de l′US EPA pour le prélèvement de COV et de composés soufrés. Notre produit Tedlar est constitué d′un film Tedlar de 2 mil de grande qualité assurant une inertie, une imperméabilité et une intégrité des échantillons supérieures et offrant un bon recouvrement. Notre valve Push Lock (PLV) et notre procédé de soudure des joints garantissent la solidité et l′étanchéité de nos sacs, même dans les conditions de prélèvement et d′expédition les plus exigeantes.
Application
  • Impact of Breath Sample Collection Method and Length of Storage of Breath Samples in Tedlar Bags on the Level of Selected Volatiles Assessed Using Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry (GC-IMS): This study underscores the crucial role of Tedlar bags in preserving the integrity of volatile compounds in breath samples, vital for reliable diagnostic and environmental monitoring (Czippelova et al., 2024).
  • Colorectal Cancer Diagnosis through Breath Test Using a Portable Breath Analyzer—Preliminary Data: Illustrates the application of Tedlar gas sampling bags in clinical settings for early diagnosis of diseases, highlighting the integration with portable analyzers for efficient healthcare solutions (Picciariello et al., 2024).
  • Preservation of Exhaled Breath Samples for Analysis by Off-line SESI-HRMS: Proof-of-Concept Study: Demonstrates the efficiency of Tedlar bags in storing breath samples for sophisticated high-resolution mass spectrometry analysis, important for both clinical and environmental applications (Sola-Martínez et al., 2023).
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dispositif de prélèvement d'air